Learn More
Corning™ PYREX™ Disposable Conical-Bottom Glass Centrifuge Tubes
Codice prodotto. p-314779 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
15 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 125
pezzi 72
Codice prodotto. 10130213
Marca: Corning™ 9950215
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Nonsterile tubes, constructed of Pyrex™ borosilicate glass.
These tubes feature more consistent uniform wall thickness, a well formed conical tapered tip, and durable tip radius. The tubes are designed to withstand centrifugation up to 3000 RCF.
Screw caps are sold separately. Product is supplied nonsterile.
For screw caps, see Cat. Nos. 9998-13, 99999-13 to fit Cat. No. 99502-5; see Cat. No. 9998-15, 99999-15 to fit Cat. Nos. 99502-10, 99502-15; see Cat. Nos. 9999-24 to fit Cat. No. 99502-50.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Monouso Single-use
Materiale Borosilicate Glass
N. per custodia 125
N. per confezione 125
Dimensioni filo 15-415
Sterilità Non-sterile
Forma Cylindrical
Lunghezza (sistema metrico) 126 mm
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Not Included
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Graduated No
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 3000 x g