Learn More
Corning™ Pipette Pasteur monouso in vetro
Caratterizzata da una restrizione a un pollice dal vertice per facilitare l'innesto. Le pipette Pasteur in vetro monouso Corning™ sono ideali per travasi non volumetrici in studi di batteriologia, immunologia, ematologia e sierologia.
Marca:  Corning™ 7095B-5X
Codice prodotto. 10343663
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Feature a constriction one inch below the top to facilitate plugging. Corning™ Disposable Glass Pasteur Pipets are ideal for nonvolumetric transfer work in bacteriology, immunology, hematology and serology studies.
Corning disposable glass Pasteur pipets are available in convenient Packages. One-time use eliminates the danger of cross-contamination of valuable specimens or laboratory reagents. These pipets feature a constriction one inch below the top to facilitate plugging. They are ideal for rapid non­volumetric transfer work in bacteriology, immunology, hematology, and serology studies, as well as blood bank and clinical chemistry procedures.
'B' series pipets are soda lime glass. 'D' series are borosilicate glass.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
No
0.65 cm
Non-sterile
5.75 pollici
14.6 cm
0.255 in.
Vetro sodico-calcico
Restrizione di 1 pollice sotto la parte superiore
Profilo rotondo
Pipette Pasteur senza tappo