Learn More
Corning™ Pipette Pasteur monouso in vetro
Caratterizzata da una restrizione a un pollice dal vertice per facilitare l'innesto. Le pipette Pasteur in vetro monouso Corning™ sono ideali per travasi non volumetrici in studi di batteriologia, immunologia, ematologia e sierologia.
60.70€ - 117.81€
Specifica
Spina aspiratore | No |
---|---|
Materiale | Vetro sodico-calcico |
Include | Restrizione di 1 pollice sotto la parte superiore |
Stile punta | Profilo rotondo |
Tipo | Pipette Pasteur senza tappo |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10653004
|
Corning™
7095B-NMR |
33.02 cm | 0.65 cm |
117.81€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10343663
|
Corning™
7095B-5X |
14.6 cm | 0.65 cm | N/A | |||||
10528603
|
Corning™
7095B 9PK |
22.86 cm | 0.55 cm | N/A | |||||
Descrizione
Feature a constriction one inch below the top to facilitate plugging. Corning™ Disposable Glass Pasteur Pipets are ideal for nonvolumetric transfer work in bacteriology, immunology, hematology and serology studies.
- Disponibili in pratiche confezioni in stock
- Realizzate in vetro soda-calcico economico
- L'utilizzo singolo elimina il pericolo di contaminazione incrociata di campioni preziosi o di reagenti di laboratorio
- Per le procedure delle banche del sangue e della chimica clinica
Specifica
No | |
Restrizione di 1 pollice sotto la parte superiore | |
Pipette Pasteur senza tappo |
Vetro sodico-calcico | |
Profilo rotondo | |
Sì |