Learn More
Corning™ Matracci di Erlenmeyer monouso in policarbonato
In policarbonato otticamente trasparente per garantire un'ottima visibilità e durata. Le fiasche di Erlenmeyer monouso in policarbonato Corning™ sono ideali per l'agitazione di colture.
Marca: Corning™ 431144
504.79 EUR valido fino al 2024-11-29
Usa il codice promo "21683" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Made from optically clear polycarbonate
- Ideal for shaker culture applications
- Vent caps available for applications requiring sterile gas exchange
- Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
- RNase- and DNase-free
Specifica
8.45 once | |
Polipropilene | |
3.1 cm | |
Policarbonato | |
25 ml | |
50/Cs. | |
Sì | |
Sì |
Arancione | |
Filettato | |
250 ml | |
Per agitatori per colture | |
Wide Mouth | |
1/Pk. | |
Larga | |
Tappo con sfiato |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.