Learn More
Corning™ Matracci di Erlenmeyer monouso in policarbonato
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
In policarbonato otticamente trasparente per garantire un'ottima visibilità e durata. Le fiasche di Erlenmeyer monouso in policarbonato Corning™ sono ideali per l'agitazione di colture.
Brand:  Corning™ 431143
489.09 EUR valido fino al 2025-03-31
Usa il codice promo "24073" per avere il tuo prezzo promozionale.
 View more versions of this product
Product Code. 10045411
  • 595.00€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Made from optically clear polycarbonate
  • Ideal for shaker culture applications
  • Vent caps available for applications requiring sterile gas exchange
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • RNase- and DNase-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
4.22 oz.
Polypropylene, Polipropilene
2.6 cm
Policarbonato
25 ml
50/Cs.
Sì
Sì
Arancione
Filettato
125 ml
For shaker culture applications, Per agitatori per colture
Wide Mouth
1/Pk.
Larga
Tappo con sfiato
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Information
Certificates
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto34524010 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data16/03/2025 Catalog Number431143
Numero di lotto31724009 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data16/03/2025 Catalog Number431143
Numero di lotto26224008 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data01/03/2025 Catalog Number431143
Numero di lotto20724007 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data03/01/2025 Catalog Number431143
Numero di lotto20424006 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data03/01/2025 Catalog Number431143
Special Offers
Special Offers
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Lab Products Offer
    Codice sconto24073
    Scade2025-04-25
    nuova offerta
    Save Now
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Corning™ Matracci di Erlenmeyer monouso in policarbonato > Plain; Vent; 125 mL
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.