Learn More
Corning™ Matracci di Erlenmeyer monouso in policarbonato
In policarbonato otticamente trasparente per garantire un'ottima visibilità e durata. Le fiasche di Erlenmeyer monouso in policarbonato Corning™ sono ideali per l'agitazione di colture.
Marca: Corning™ 431145
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.10500kg
Descrizione
- Made from optically clear polycarbonate
- Ideal for shaker culture applications
- Vent caps available for applications requiring sterile gas exchange
- Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
- RNase- and DNase-free
Specifica
16.9 once | |
Polipropilene | |
4.3 cm, 4.3 cm | |
Policarbonato | |
50 ml, 50 ml | |
25/Cs., 25/Cs. | |
Sì, Sì | |
Sì, Sì |
Arancione | |
Filettato | |
500 ml | |
Per agitatori per colture, Per agitatori per colture | |
Wide Mouth, Wide Mouth | |
1/Pk., 1/Pk. | |
Larga, Larga | |
Tappo con sfiato, Tappo con sfiato |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.