Learn More
Corning™ Matracci di Erlenmeyer monouso in policarbonato
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Diametro collo esterno (sistema metrico):
2.6 cm
3.1 cm
4.3 cm
Tipo di chiusura:
Tappo a vite standard
Tappo con sfiato
Graduazioni:
25 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 50
Descrizione
- Made from optically clear polycarbonate
- Ideal for shaker culture applications
- Flat cap provides a closed, liquid-tight seal
- Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
- RNase- and DNase-free
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 4.22 oz. |
| Colore chiusura | Arancione |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Descrizione | Filettato |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 2.6 cm |
| Capacità (sistema metrico) | 125 ml |
| Materiale | Policarbonato |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per agitatori per colture |
| Graduazioni | 25 ml |
| Stile collo | Wide Mouth |
| Vedi altri risultati |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.