Learn More
Corning™ Sistemi di filtrazione monouso sterili
Caratterizzati da imbuti stampati che identificano tipo di membrana e numero di prodotto. Sistemi di conservazione/filtro sotto vuoto monouso Corning™: la soluzione completa per qualsiasi necessità di filtrazione. Il sistema è composto da un imbuto filtrante in polistirene unito, mediante un adattatore ad anello, a un flacone di conservazione in polistirene amovibile con tappo in polietilene sterile a parte.
Marca:  Corning™ 431154
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.35000kg
Codice prodotto. 10005341
  • 128.60€ / pezzi 12
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Receiver easily unscrews from unit and can be sealed with a plug cap for filtrate storage.
  • Radiation sterilized and certified nonpyrogenic
  • Angled hose connector simplifies vacuum line attachment
  • Receiver bottles feature easy-grip sides for improved handling
  • Units are color coded by membrane type and labeled with both membrane material and pore size
  • All membrane types are tissue culture compatible, and heat-sealed to the support grid to maximize flowrate, and reduce foaming and protein denaturization
  • NYL, CN and PES membranes are detergent-free
Membrane Sizes
  • Models with 150mL funnel contain 42 × 42mm square membrane filter
  • 250mL funnel contains 49.5 × 49.5mm square membrane filter
  • 500mL funnel contains 63 × 63mm square membrane filter
  • 1000mL funnel contains 79 × 79mm square membrane filter
Membrane Types
  • Cellulose acetate (CA)—For low protein binding
  • Nylon (NYL)—For low extractables
  • Cellulose nitrate (CN)—For general-purpose filtration
  • Polyethersulfone (PES)—For fast flowrates and low protein binding
Not for parenteral use.
Specifica
Specifica
Raccordo ad angolo
Polistirene
0.2 μm
13.6 cm2
Sistema di filtrazione a vuoto
150 mL
Include filtro a membrana quadrato, imbuto graduato e ricevitore in polistirene trasparente, adattatore per collo in polietilene, tappo sigillante in HDPE arancione
Collo bottiglia 4.5 cm
Cellulose Acetate
Sterile
Membrane in acetato di cellulosa per alte velocità di flusso e bassa capacità legante delle proteine, ideali per la filtrazione di terreni di colture cellulari
Contenitore da 12
150 ml