Learn More
Corning™ Sistemi di filtrazione monouso sterili
Caratterizzati da imbuti stampati che identificano tipo di membrana e numero di prodotto. Sistemi di conservazione/filtro sotto vuoto monouso Corning™: la soluzione completa per qualsiasi necessità di filtrazione. Il sistema è composto da un imbuto filtrante in polistirene unito, mediante un adattatore ad anello, a un flacone di conservazione in polistirene amovibile con tappo in polietilene sterile a parte.
128.60€ - 331.87€
Specifica
Connettori | Angled hose |
---|---|
Descrizione | Includes square membrane filter, graduated funnel and receiver of clear polystyrene, polyethylene neck adapter, orange HDPE plug seal |
Monouso | Single-use |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | 4.5cm bottle neck |
Materiale | Polystyrene |
Includes: Filtro a membrana quadrato, imbuto graduato e ricevitore in polistirene trasparente, adattatore per collo in polietilene e tappo sigillante (fornito sterile e confezionato singolarmente).
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Materiale (membrana) | Volume (sistema metrico) | Area di filtraggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Materiale (membrana) | Volume (sistema metrico) | Area di filtraggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11373785
|
Corning™
431475 |
0.1 μm | PES | 500 mL | 33.2 cm2 |
206.84€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11363785
|
Corning™
431474 |
0.1 μm | PES | 1000 mL | 54.5 cm2 |
331.87€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10005341
|
Corning™
431154 |
0.2 μm | Cellulose Acetate | 150 ml | 13.6 cm2 |
128.60€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10468181
|
Corning™
430767 |
0.2 μm | Cellulose Acetate | 250 ml | 19.6 cm2 |
132.05€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10769922
|
Corning™
430769 |
0.2μ m | Acetato di cellulosa | 500 ml | 33.2 cm2 |
216.88€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10768592
|
Corning™
431205 |
0.2 μm | Cellulose Acetate | 500 mL | 54.5 cm2 |
315.92€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10689311
|
Corning™
430517 |
0.2μ m | Acetato di cellulosa | 1000 ml | 54.5 cm2 |
315.92€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10104391
|
Corning™
430756 |
0.2 μm | Nitrato di cellulosa | 250 ml | 19.6 cm2 |
132.05€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10016110
|
Corning™
430758 |
0.2 μm | Nitrato di cellulosa | 500 ml | 0.054 m2 |
216.88€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10377941
|
Corning™
430771 |
0.2 μm | Nylon | 250 mL | 19.6 cm2 |
132.05€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10106961
|
Corning™
430773 |
0.2 μm | Nylon | 500 ml | 33.2 cm2 |
216.88€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10660502
|
Corning™
430515 |
0.2 μm | Nylon | 1000 ml | 54.5 cm2 |
315.92€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10504211
|
Corning™
431153 |
0.22 μm | PES | 150 ml | 13.6 cm2 |
128.60€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10609141
|
Corning™
431096 |
0.2 μm | PES | 250 ml | 19.6 cm2 |
132.05€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10268951
|
Corning™
431097 |
0.2 μm | PES | 500 ml | 33.2 cm2 |
216.88€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10296191
|
Corning™
431098 |
0.2 μm | PES | 1000 ml | 54.5 cm2 |
315.92€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10164191
|
Corning™
430186 |
0.22 μm | Nitrato di cellulosa | 1000 ml | 54.5 cm2 |
315.92€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10174191
|
Corning™
431155 |
0.45 μm | Cellulose Acetate | 150 ml | 13.6 cm2 |
128.60€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10350412
|
Corning™
430768 |
0.45 μm | Cellulose Acetate | 250 mL | 19.6 cm2 |
132.05€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10229051
|
Corning™
430770 |
0.45 μm | Acetato di cellulosa | 500 ml | 33.2 cm2 |
216.99€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10075431
|
Corning™
431206 |
0.45 μm | Cellulose Acetate | 500 mL | 54.5 cm2 |
315.92€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10730693
|
Corning™
430516 |
0.45 μm | Acetato di cellulosa | 1000 ml | 54.5 cm2 |
315.92€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Il recipiente di raccolta si svita facilmente dall'unità e può essere sigillato con un tappo a pressione per la conservazione del filtrato.
- Sterilizzati mediante irraggiamento e certificati apirogeni
- Raccordo per tubo flessibile angolato per semplificare l'attacco alla linea del vuoto
- Flaconi di raccolta caratterizzati da lati a presa agevole per una migliore manipolazione
- Le unità sono codificate a colori per tipo di membrana ed etichettate con materiale della membrana e dimensione dei pori
- Tutti i tipi di membrana sono compatibili per colture di tessuti e sigillate termicamente per sostenere la griglia e massimizzare la portata, oltre che per ridurre la formazione di schiuma e la denaturazione delle proteine
- Le membrane in NYL, CN e PES sono prive di detergenti
- I modelli con imbuto da 150ml contengono un filtro a membrana quadrato di 42 × 42mm
- I modelli con imbuto da 250m contengono un filtro a membrana quadrato di 49.5 × 49.5mm
- I modelli con imbuto da 500ml contengono un filtro a membrana quadrato di 63 × 63mm
- I modelli con imbuto da 1000ml contengono un filtro a membrana quadrato di 79 × 79mm
- Acetato di cellulosa (CA)—Per basso assorbimento proteico
- Nylon (NYL)—Per bassi estraibili
- Nitrato di cellulosa (CN)—Per filtrazione generica
- Polietersulfone (PES)—Per portate rapide e basso assorbimento proteico
Non per uso parenterale.
Specifica
Angled hose | |
Single-use | |
Polystyrene | |
Yes | |
Vacuum Filter System |
Includes square membrane filter, graduated funnel and receiver of clear polystyrene, polyethylene neck adapter, orange HDPE plug seal | |
4.5cm bottle neck | |
Sterile | |
12 case |