Learn More
Corning™ Fiale criogeniche con filettatura interna ed esterna
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-32104 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.2 ml
2 mL
4 mL
5 mL
Altezza (sistema metrico):
41.5 mm
47.6 mm
48.7 mm
76.5 mm
92.1 mm
Stile della base:
Conical (Self-standing)
Round
Round (Self-standing)
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 10514221
Marca: Corning™ 430661
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polipropilene, per garantire la stabilità a temperature estreme. Fiale per criogenia con filettatura esterna Corning™: un recipiente sicuro per la conservazione a temperature ultrabasse di colture cellulari preziose e campioni biologici.
  • Manufactured from polypropylene to withstand temperatures down to -196°C
  • Black graduations with large marking spot
  • Vials have a silicone washer for a secure seal
  • Vials may be color coded with inserts
  • 4 mL self-standing vials are available in five cap colors
  • Self-standing vials have a special base design allowing them to be locked into cryogenic rack and tray (Cat. No. 431131) for single-handed manipulation
  • Free foam rack with each case
  • RNase-/DNase-free
  • Sterile
  • Nonpyrogenic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Orange
Colore Natural
Diametro (sistema metrico) esterno 12.7 mm
Materiale Polypropylene
Sterilità Sterile
Volume (sistema metrico) 2 mL
Graduato Yes
Include Silicone washer for tight seal, 50-position polyfoam rack with each case for easy carrying
N. per custodia 500
N. per confezione 50
Temperature Range (Metric) -196°C
Stile filo External
Stile della base Round
Volume (sistema metrico) totale 2 mL
Senza RNasi Yes
Senza Dnasi Yes
Materiale chiusura Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 47.6 mm
Certificazione/Conformità Nonpyrogenic, RNase/DNase-free
Marking Spot Yes