Learn More
Corning™ Frosted Microscope Slides
Made from water-white glass to maximize clarity. Easy to write on.
503.00€ - 653.93€
Specifica
Spessore (sistema metrico) | 0.9 to 1.1 mm |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 75 mm |
Larghezza (sistema metrico) | 25 mm |
Codice del prodotto | Marca | Frosted | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Frosted | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11363835
|
Corning™
2949-75X25 |
One End, Both Sides |
653.93€
pezzi 1440 |
Spedizione stimata: 08-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11343835
|
Corning™
2948-75X25 |
One end, one side |
503.00€
pezzi 1440 |
Spedizione stimata: 12-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
These Corning™ microscope slides are made from water-white glass to maximize clarity and are frosted at one end on only one side. Slides are 0.9 to 1.10 mm thick. Corning™ frosted slides are highly legible and easy to write on because they are sandblasted instead of etched. To minimize waste, they are inspected for chips and rough edges before being packaged. Products are packaged in 1/2 gross boxes (approx. 72 slides each). 10 gross = 20 boxes (1440 slides total)Specifica
0.9 to 1.1 mm | |
75 mm | |
25 mm |
Titolo del prodotto
Corning™ Frosted Microscope Slides