Learn More
Corning™ Graduated Disposable Polypropylene Beakers
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Flexible polypropylene bottom with snap-on polyethylene lid serves as a beaker or storage container.
- Graduated in both milliliters and ounces.
- Nonpyrogenic.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 8.45 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Include | Beaker Only |
| Tipo | Becher |
| Sterilità | Non-sterile |
| Monouso | Single-use |
| Graduated | Sì |
| Certificazione/Conformità | Non-pyrogenic |