Learn More
Corning™ Hepatocyte Culture Media Kit, 500mL
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
500 mL plus EGF supplement. This kit comprises a serum-free, fully-defined medium.
Marca:  Corning™ 355056
Codice prodotto. 11533590
  • 257.89€ / 1 set
Esplora altre offerte speciali
Includes: Corning Hepatocyte Culture Medium (500 mL), EGF (5μg).
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Corning Gentest cryopreserved animal hepatocytes allow researchers to study toxicological and pharmacokinetic properties of new chemical entities (NCEs) in vitro prior to expensive in vivo animal testing. Understanding species differences in metabolism is critical to selecting appropriate preclinical species for toxicity and pharmacokinetic studies. Corning Gentest animal cryohepatocytes are suitable for use in metabolic stability, metabolite profiling, and cytotoxicity studies.
  • Convenience – animal cryopreserved hepatocytes for rat, mouse, dog, and monkey are available as cryopreserved vialed suspension cells; just thaw and perform studies when needed
  • Full characterization – tested for high viability and phase I and II metabolic enzymes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
2° to 8°C
Sterile
1 Kit
Stem Cell Differentiation Media
Hepatocyte Culture
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
4 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto33724005 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data31/12/2024 Catalog Number355056
Numero di lotto31723005 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data15/05/2024 Catalog Number355056
Numero di lotto20523072 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data15/11/2023 Catalog Number355056
Numero di lotto3051003 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data20/03/2023 Catalog Number355056
Titolo del prodotto
Corning™ Hepatocyte Culture Media Kit, 500mL > Hepatocyte Culture Media Kit