Learn More
Corning™ HYPERFlask™ Cell Culture Vessels
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Designed specifically for manual use, high-yield and high-performance. Specifically designed for manual use. Corning™ HYPERFlask™ M Cell Culture Vessel uses a multi-layer gas permeable growing surface for efficient gas exchange.
Marca:  Corning™ 10024
Codice prodotto. 10222613
  • 2790.00€ / pezzi 24
Spedizione stimata: 28-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The Corning High Yielding Performance Flask (HYPERFlask) cell culture vessel offers 1720 cm² growth area in the footprint of a traditional 175 cm² flask. This high yield, high performance flask utilizes a multilayered gas permeable growing surface for efficient gas exchange.
  • Innovative Design – 10 interconnected polystyrene growth surfaces
  • Optimal Growth – Corning CellBIND™ Surface treated gas permeable polystyrene for superior cell attachment and growth
  • Increase Cell Yield – 10-fold higher cell yields increases productivity and capacity and reduces processing time and incubator space
  • Save Time and Space – Reduce processing time and incubator storage space by handling one flask as compared to 10 traditional 175 cm² flasks
  • Automation Compatible – Bar coded and compatible
  • with The Automation Partnership SelecT™ and CompacT™ SelecT™ cell culture systems with an upgrade
The Corning HYPERFlask Cell Culture Vessel has the same external dimensions as a standard T 175 cm² flask with 10 times the cell yield.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Yes
HDPE
Polystyrene
24/Cs.
Rectangular
No
Rectangular
1720 cm2
560 mL
Arancione
560 mL
Straight
4/Pk.
CellBIND Treated
Sterile
Flat
CellBIND
Documenti
Product Information
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto21324026 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data20/03/2025 Catalog Number10024
Numero di lotto21324005 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data01/01/2025 Catalog Number10024
Numero di lotto15824012 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data31/08/2024 Catalog Number10024
Numero di lotto26723012 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data24/06/2024 Catalog Number10024
Numero di lotto32923004 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data15/05/2024 Catalog Number10024
Titolo del prodotto
Corning™ HYPERFlask™ Cell Culture Vessels > HYPERFlask; Corning CellBIND; 4/Pk; 24/Cs