Learn More
Corning™ Fiale criogeniche con filettatura interna
In polipropilene, per garantirne la stabilità a temperature estreme. Le fiale criogeniche con filettatura interna Corning™ sono contenitori sicuri e resistenti per conservare a temperature estremamente basse campioni biologici e colture cellulari delicati.
Marca: Corning™ 431386
171.14 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Allerta:
Le fiale criogeniche sono destinate al posizionamento solo nella fase vapore dell'azoto liquido e non devono essere utilizzate per lo stoccaggio nella fase liquida. L'immersione delle fiale nella fase liquida potrebbe far penetrare il gas liquefatto nella fiala, con conseguente rapida evaporazione del liquido durante la rimozione e possibili esplosioni o dispersioni violente dalla fiala/dal perimetro della chiusura.
Per evitare l’esplosione delle fiale criogeniche, non riempire mai eccessivamente le unità di stoccaggio con azoto liquido. Prima dell'uso, ispezionare sempre le fiale per sincerarsi che non vi siano difetti visibili intorno ai bordi di chiusura. Quando si rimuovono le fiale dall'unità criogenica di stoccaggio, utilizzare sempre maschere di protezione, guanti di protezione pesanti e abbigliamento protettivo da laboratorio. Lasciare sempre che le fiale si riscaldino lentamente nella cappa di sicurezza biologica. Non riutilizzare mai le fiale criogeniche.
Includes: Rack in gommapiuma a 50 posizioni per ciascun contenitore per un facile trasporto
Descrizione
These vials provide a safe and secure vessel for ultra-low temperature storage of valuable cell cultures and biological samples. Made of polypropylene for stability in extreme temperature conditions.
- °
- Black graduations with large marking spot
- Vials have a silicone washer for a secure seal.
- 2 mL self-standing vials are available in five cap colors.
- Vials may be color coded with inserts.
- Self-standing vials have a special base design allowing them to be locked into cryogenic rack and tray (Cat. No. 431131) for single-handed manipulation.
- Free foam rack with each case
- Esente da RNasi/DNasi
- Sterili
- Apirogeni
Warning! Do not use cryogenic vials for storage in the liquid phase of liquid nitrogen. Only store vials in the vapor phase above the liquefied gas. Always use appropriate safety equipment when removing vials from cryogenic storage.
Specifica
Arancione | |
12.8 mm | |
Sterile | |
Sì | |
250 | |
° | |
Round (Self-standing) | |
Sì | |
Tappo | |
Nonpyrogenic, RNase/DNase-free |
Naturale | |
Polipropilene | |
2 ml | |
Silicone washer for secure seal, 50-position polyfoam rack with each case for easy carrying | |
50 | |
Interno | |
Sì | |
Polipropilene | |
39.8 mm | |
Sì |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
26524001 | Certificato di qualità | 12/04/2025 | 431386 |
26124002 | Certificato di qualità | 12/04/2025 | 431386 |
24824054 | Certificato di qualità | 02/04/2025 | 431386 |
21924037 | Certificato di qualità | 26/03/2025 | 431386 |
21824056 | Certificato di qualità | 15/03/2025 | 431386 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now -
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning