Learn More
Corning™ Intestinal Epithelium Differentiation Medium
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11553600 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 x 250 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 11553600
Marca: Corning™ 355357
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Promotes the rapid differentiation of intestinal epithelium in vitro
Corning™ Intestinal Epithelium Differentiation Medium (formerly Entero-STIM), 250 mL, promotes the rapid differentiation of intestinal epithelium in vitro, 2/pack (same as Cat. #30357M)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Stem Cell Differentiation Media
Sterilità Sterile
Quantità 1 x 250 mL
Content And Storage 2° to 8°C