Learn More
Corning™ Puntali filtranti per pipette Isotip™
Ideal for applications where avoiding cross-contamination is critical, such as DNA amplification and radioisotope handling
142.58€ - 213.84€
Specifica
Filtrato | Filtered |
---|---|
Sterilità | Sì |
Colore | Incolore |
Formato | Rack |
Stile punta | Filtro |
Includes: Rack per puntali per pipette
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10173711
|
Corning™
4808 |
0.5 to 10 μL |
213.84€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10674713
|
Corning™
4801 |
Da 0.1 a 2 μl |
146.19€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 25-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10452181
|
Corning™
4821 |
Da 1 a 30 μl |
142.58€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10035510
|
Corning™
4807 |
da 0.2 a 10 μl |
146.19€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 25-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10116840
|
Corning™
4809 |
Da 100 a 1000 μl |
146.19€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10106840
|
Corning™
4823 |
1 - 200 μl |
142.58€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Presenta una barriera in fibre legate inerte e idrofobica che previene la contaminazione da aerosol
- Polipropilene di colore naturale
- Confezionato sterile
- Certificato come privo di RNasi e DNasi e apirogeno
- I rack resistenti per i puntali soddisfano i requisiti dei pipettatori multicanale e resistono all'autoclavaggio ripetuto
- I puntali delle pipette 07-200-504 sono pensati per essere utilizzati con pipettatori da 1–20 μl, 10–100 μl e 20-200 μl, eliminando la necessità di conservare tre diversi puntali da pipetta
Specifica
Filtered | |
Incolore | |
Filtro | |
Isotip |
Sì | |
Rack | |
Rack | |
Polipropilene |