Learn More
Corning™ Supplemento per colture universale ITS Premix
GREENER_CHOICE
Per stimolare la proliferazione di numerose cellule in condizioni a ridotto contenuto di siero. Il supplemento per colture universale Corning™ ITS Premix contiene insulina, transferrina umana e acido selenioso, i tre componenti essenziali universali di un terreno di coltura definito.
Marca:  Corning™ 354351
Codice prodotto. 10102281
  • 165.00€ / 5mL
Esplora altre offerte speciali
Allerta:
Nel mese di ottobre del 2012, Corning ha acquisito la maggioranza di Becton Dickinson Discovery Labware. Nel 2015, verrà completata l'integrazione della divisione Biologics dei marchi Discovery Labware (tra cui Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ e PureCoat™) nella famiglia di marchi Corning Life Sciences in crescita. Si noteranno cambiamenti nella grafica di prodotti e imballaggi, ma i prodotti stessi e i codici prodotto rimangono invariati.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The Corning portfolio of cytokines, growth factors, and media supplementation offers a wide array of proteins that result in proliferation or differentiation of the affected cells.
  • Vialed, highly purified growth factors with high biological activity
  • Broad range of highly purified natural and recombinant lymphokines
  • Enriched culture supplements to be reconstituted/added in the medium of your choice
  • Propagate your cells under more defined serum-reduced or serum-free conditions
Corning offers a broad range of other media growth supplements. Some products are specific to cell type, such as SMC4 (for iPSCs) and T-Cell culture supplement (for T-cells), while other products promote proliferation in a wide variety of cell types. Reducing serum use is made easy with products such as ITS and Corning Nu-SerumTM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
2° to 8°C
Sterile-filtered
5 mL
ITS Premix
Lyophilized from a water solution; reconstitute in 5 mL dH2O (stock solution)