Learn More
Corning™ Supplemento per colture universale ITS Premix
Per stimolare la proliferazione di numerose cellule in condizioni a ridotto contenuto di siero. Il supplemento per colture universale Corning™ ITS Premix contiene insulina, transferrina umana e acido selenioso, i tre componenti essenziali universali di un terreno di coltura definito.
158.83€ - 463.13€
Specifica
Content And Storage | 2° to 8°C |
---|---|
Product Type | ITS Premix |
Sterilità | Sterile-filtered |
Allerta:
Nel mese di ottobre del 2012, Corning ha acquisito la maggioranza di Becton Dickinson Discovery Labware. Nel 2015, verrà completata l'integrazione della divisione Biologics dei marchi Discovery Labware (tra cui Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ e PureCoat™) nella famiglia di marchi Corning Life Sciences in crescita. Si noteranno cambiamenti nella grafica di prodotti e imballaggi, ma i prodotti stessi e i codici prodotto rimangono invariati.
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Product Type | Formulazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Product Type | Formulazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10070791
|
Corning™
354350 |
20 mL | ITS Premix | Lyophilized from a water solution; reconstitute in 20 mL dH2O (stock solution) |
463.13€
20mL |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10102281
|
Corning™
354351 |
5 mL | ITS Premix | Lyophilized from a water solution; reconstitute in 5 mL dH2O (stock solution) |
158.83€
5mL |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Qualità
- Testato per la sua capacità di promuovere la crescita di cellule HeLa in terreni privi di siero
- Filtrato (0.2 μm), testato e risultato negativo alla presenza di batteri, funghi e micoplasma
Preparazione e conservazione
Corning ITS Premix - Stabile per almeno tre mesi da 2° a 8°C (liofilizzato) o = tre mesi a -20°C (solubilizzato). Evitare di congelare/scongelare più volte.
Specifica
2° to 8°C | |
ITS Premix | |
Sterile-filtered |