Learn More
Corning™ Lambda Plus 8 and 12-Channel Pipettors
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11363625 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
μ
Da 20 a 200 μl
Da 5 a 50 μl
Da 50 a 300 μl
Numero di canali:
8
12
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11363625
Marca: Corning™ 4083
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for universal fit with all common brands of pipet tips
  • Movimento uniforme dello stantuffo e forze di pipettaggio minime
  • Volume impostabile tramite rotella o con il pulsante dello stantuffo
  • Meccanismo di blocco che impedisce modifiche accidentali
  • Chiavetta inclusa per calibrazione in sede
  • Disponibile in 8 e 12 canali
  • Disponibile in volume da 1 a 300μ l
  • Espulsore del puntale regolabile
  • Completamente autoclavabile e resistente agli UV
  • Calibrato in fabbrica conformemente ai severi standard ISO 8655
Order Info
Supporto accessorio e rack disponibili separatamente (cod. prod. 07-201-790 e -789).
Warranty
3 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy Da ±1.6 a ±1%
Certificazione/Conformità CE
Autoclavabile
Da utilizzare con Universal Pipette Tip
Numero di canali 8
Product Line Lambda Plus
Sterilità Non-sterile
Tipo Pipette
Volume (sistema metrico) Da 50 a 300 μl
Monitoraggio UV
Warranty 3 Years