Learn More
Corning™ Lambda Plus 8 and 12-Channel Pipettors
Alle ansehen Corning Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (sistema metrico):
μ
Da 20 a 200 μl
Da 5 a 50 μl
Da 50 a 300 μl
Numero di canali:
8
12
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Description
- Movimento uniforme dello stantuffo e forze di pipettaggio minime
- Volume impostabile tramite rotella o con il pulsante dello stantuffo
- Meccanismo di blocco che impedisce modifiche accidentali
- Chiavetta inclusa per calibrazione in sede
- Disponibile in 8 e 12 canali
- Disponibile in volume da 1 a 300μ l
- Espulsore del puntale regolabile
- Completamente autoclavabile e resistente agli UV
- Calibrato in fabbrica conformemente ai severi standard ISO 8655
Order Info
Supporto accessorio e rack disponibili separatamente (cod. prod. 07-201-790 e -789).
Services
3 anni
Specifications
Specifications
| Accuracy | Da ±8 a ±2% |
| Certificazione/Conformità | CE |
| Autoclavabile | Sì |
| Da utilizzare con | Universal Pipette Tip |
| Numero di canali | 12 |
| Product Line | Lambda Plus |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Pipette |
| Volume (sistema metrico) | μ |
| Monitoraggio UV | Sì |
| Show More |