Learn More
Corning™ Lambda Plus 8 and 12-Channel Pipettors
Designed for universal fit with all common brands of pipet tips
Brand: Corning™ 4086
550.04 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Movimento uniforme dello stantuffo e forze di pipettaggio minime
- Volume impostabile tramite rotella o con il pulsante dello stantuffo
- Meccanismo di blocco che impedisce modifiche accidentali
- Chiavetta inclusa per calibrazione in sede
- Disponibile in 8 e 12 canali
- Disponibile in volume da 1 a 300μ l
- Espulsore del puntale regolabile
- Completamente autoclavabile e resistente agli UV
- Calibrato in fabbrica conformemente ai severi standard ISO 8655
Order Info
Supporto accessorio e rack disponibili separatamente (cod. prod. 07-201-790 e -789).
Services
3 anni
Specifications
Da ±3 a ±1% | |
Sì | |
12 | |
Non-sterile | |
Da 20 a 200 μl | |
3 Years |
CE | |
Universal Pipette Tip | |
Lambda Plus | |
Pipette | |
Sì |
Product Suggestions
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Special Offers
-
Diversi produttori
Precision at Your Fingertips
Master liquid handling with ease.Codice sconto: 24122Scade: 2025-04-13
Days
7Hours
11Minutes
12Seconds
37
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Corning™ Lambda Plus 8 and 12-Channel Pipettors > 20-200 μL; 12; None
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction