Learn More
Corning™ Lambda Plus Single-Channel Pipettor, Adjustable, Autoclavable
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11387421 Shop alle Corning produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volume (sistema metrico):
μ
0.1 to 2 μL
0.5 to 10 μL
2 to 20 μL
Da 10 a 100 μl
Da 20 a 200 μl
Accuracy:
±1 to ±0.6%
±1.2 to ±0.6%
±1.6 to ±0.8%
±12 to ±1.5%
±4 to ±0.5%
±4 to ±0.8%
Punte compatibili:
10μL Tip
1000μL Pipette tip
200μL Tip
Pakningsstørrelse:
Pezzo
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11387421
Brand: Corning™ 4071
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Designed for universal fit with all common brands of pipet tips
Engineered to provide the highest levels of accuracy, reproducibility, and comfort
Available in single-, eight-and twelve-channel configurations, all Lambda Plus pipettors feature smooth plunger movement and extremely low pipetting forces. Volume can be set by turning either the thumb wheel or the plunger button, and a locking mechanism prevents accidental change. The Lambda Plus pipettors have been designed to maintain their calibration, even after repeated use and autoclaving. A key is included with each pipettor for easy in-house calibration.
Features
  • Factory calibrated to strict ISO 8655 standards-3-year warranty
  • Fully autoclavable and UV resistant
  • Designed for universal fit with all common brands of pipet tips
  • Adjustable tip ejector
garanti
3 year
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Accuracy ±4 to ±0.5%
Certificazione/Conformità ISO8655
Punte compatibili 10μL Tip
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con 10 μL Tip
Numero di canali 1
Product Line Lambda Plus
Tipo Single-Channel Pipettor
Volume (sistema metrico) 0.5 to 10 μL
Da utilizzare con (apparecchiatura) 10μL Tip
Include Key is included with each pipette for easy in-house calibration
Monitoraggio UV
Warranty 3 Years
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.