Learn More
Corning™ Lambda Plus Single-Channel Pipettor, Adjustable, Autoclavable
GREENER_CHOICE
Designed for universal fit with all common brands of pipet tips
222.15€
Specifica
Certificazione/Conformità ISO8655
Autoclavabile Autoclavable
Numero di canali 1
Product Line Lambda™ Plus
Tipo Single-Channel Pipettor
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Accuracy Punte compatibili Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Accuracy Punte compatibili Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11303625
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
4070
±12 to ±1.5% 10μL Tip 0.1 to 2 μL
222.15€
Pezzo
Spedizione stimata: 12-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11387421
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
4071
±4 to ±0.5% 10μL Tip 0.5 to 10 μL
222.15€
Pezzo
Spedizione stimata: 12-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11317431
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
4072
±4 to ±0.8% 200μL Tip 2 to 20 μL
222.15€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11327431
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
4073
±1.6 to ±0.8% 200μL Tip 10 to 100 μL
222.15€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11367431
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
4075
±1 to ±0.6% 1000μL Pipette tip 100 to 1000 μL
222.15€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11347431
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
4074
±1.2 to ±0.6% 200μL Tip 20 to 200 μL
222.15€
Pezzo
Spedizione stimata: 12-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Engineered to provide the highest levels of accuracy, reproducibility, and comfort
Available in single-, eight-and twelve-channel configurations, all Lambda Plus pipettors feature smooth plunger movement and extremely low pipetting forces. Volume can be set by turning either the thumb wheel or the plunger button, and a locking mechanism prevents accidental change. The Lambda Plus pipettors have been designed to maintain their calibration, even after repeated use and autoclaving. A key is included with each pipettor for easy in-house calibration.
Features
  • Factory calibrated to strict ISO 8655 standards-3-year warranty
  • Fully autoclavable and UV resistant
  • Designed for universal fit with all common brands of pipet tips
  • Adjustable tip ejector
Warranty
3 year
Specifica
Specifica
ISO8655
1
Single-Channel Pipettor
Yes
Autoclavable
Lambda™ Plus
Key is included with each pipette for easy in-house calibration
3 Years