Learn More
Corning™ Laminin/Entactin High Concentration Extracellular Matrix Protein
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10256312 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Cross-reattività:
Mouse
Dimensione della confezione:
10.50 MG
Codice prodotto. 10256312
Marca: Corning™ 354259
Provides a highly defined 3D culture environment for cell differentiation assays
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Laminin is a major component of basement membranes. It has numerous biological activities ­including promotion of cell adhesion, migration, chemotaxis, growth, and differentiation, including neurite outgrowth.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Bioassay, ELISA Standard
Formulazione High concentration Laminin/Entactin complex frozen in Dulbecco's PBS
Nome Laminin/Entactin
Metodo di purificazione SDS-PAGE
Analisi di controllo qualità >95% by SDS-PAGE
Quantità 10.5 mg
Sorgente Engelbreth Holm Swarm (EHS) Mouse tumor
Requisiti di stoccaggio -70°C
Cross-reattività Mouse
Forma Liquid
For research use only.