Learn More
Corning™ Costar™ Low Binding Plastic Microcentrifuge Tubes
Codice prodotto. 10574391 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.65 ml
1.7 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 10574391
Marca: Corning™ 3207
Edge
Caratterizzate da una tecnologia di polimeri legati che riduce la capacità legante di proteine e acidi nucleici, offrono un migliore recupero del campione. Le provette da microcentrifuga in plastica a bassa capacità legante Corning™ Costar™ resistono a forze fino a 17,000 x g.
Feature a bonded polymer technology that reduces protein and nucleic acid binding, resulting in a better sample recovery. Corning™ Costar™ Low Binding Plastic Microcentrifuge Tubes™ withstand forces up to 17,000 x g.
  • Supplied nonsterile and are autoclavable.
  • External graduations and frosted writing spot for easy sample identification.
  • Positive seal design allows repeated opening and closing.
  • Flat cap surface for convenient labeling.
  • Withstands a maximum RCF of 17,000 x g.
  • Costar low binding microcentrifuge tubes feature a bonded polymer technology that reduces protein and nucleic acid binding, resulting in better sample recovery.
  • RNase-/DNase-free.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cap Style Tappo a pressione
Certificazione/Conformità Esente da RNasi, DNasi
Colore chiusura Natural
Materiale chiusura Polypropylene
Autoclavabile
Capacità (sistema metrico) 1.7 ml
Colore Incolore
Materiale Polipropilene
N. per confezione 250/Pk.
Sterilità Non-sterile
Graduated
Tipo di chiusura Snap Cap
Forma del fondo Conico
RCF max 17000 xG
Product Type Microcentrifuge Tube