Learn More
Corning™ Costar™ Low Binding Plastic Microcentrifuge Tubes
Caratterizzate da una tecnologia di polimeri legati che riduce la capacità legante di proteine e acidi nucleici, offrono un migliore recupero del campione. Le provette da microcentrifuga in plastica a bassa capacità legante Corning™ Costar™ resistono a forze fino a 17,000 x g.
39.20€ - 46.69€
Specifica
RCF max | 17000 xG |
---|---|
Product Type | Microcentrifuge Tube |
Cap Style | Tappo a pressione |
Certificazione/Conformità | Esente da RNasi, DNasi |
Colore chiusura | Natural |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10296091
|
Corning™
3206 |
0.65 ml |
46.69€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 09-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10574391
|
Corning™
3207 |
1.7 ml |
39.20€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Feature a bonded polymer technology that reduces protein and nucleic acid binding, resulting in a better sample recovery. Corning™ Costar™ Low Binding Plastic Microcentrifuge Tubes™ withstand forces up to 17,000 x g.
- Realizzate in polipropilene naturale (non colorato) per assicurarne la durata
- Certificato esente da RNasi/DNasi
- Non sterili, autoclavabili
- Graduazioni esterne e aree di scrittura smerigliate per una facile misurazione e identificazione del campione
- Superficie del tappo piana per una pratica etichettatura
- Il design positivo della guarnizione consente di ripetere l'apertura e la chiusura
Specifica
17000 xG | |
Tappo a pressione | |
Natural | |
Sì | |
Polipropilene | |
Sì | |
Conico |
Microcentrifuge Tube | |
Esente da RNasi, DNasi | |
Polypropylene | |
Incolore | |
Non-sterile | |
Snap Cap |