Learn More
Corning™ LSE™ Digital Dry Bath Accessory, Single Blocks
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
No. of Places:
5
6
12
20
24
Dimensioni provetta:
0.5 ml
10 mm
12 mm
13 mm
1.5 ml
16 mm
2 ml
25 mm
15 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Acciaio inox
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2 ml |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Riscaldatore per bagno a secco LSE |
| Materiale | Acciaio inox |
| No. of Places | 24 |
| Tipo | Block |
| Dimensioni provetta | 2 ml |