Learn More
Corning™ Matrice Matrigel™
GREENER_CHOICE
Per produrre una matrice biologicamente attiva che assomiglia alla matrice basale cellulare dei mammiferi. La matrice basale Corning™ Matrigel™ fornisce un ambiente fisiologicamente rilevante per studi di morfologia cellulare, funzione biochimica, migrazione, invasione ed espressione dei geni.
Marca:  Corning™ 356237
Codice prodotto. 11593620
  • 590.00€ / 10mL
Esplora altre offerte speciali
Allerta:
Nota: Evitare molteplici cicli di congelamento-scongelamento; non stoccare in un congelatore no-frost
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Corning Matrigel matrix is a solubilized basement membrane preparation extracted from the Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse sarcoma, a tumor rich in extracellular matrix proteins, including Laminin (a major component), Collagen IV, heparan sulfate proteoglycans, entactin/nidogen, and a number of growth factors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Matrice di membrana basale
Cell growth and differentiation; metabolism/toxicology studies; invasion assays; in vitro and in vivo angiogenesis assays; in vivo angiogenesis studies and augmentation of tumors in immunosuppressed mice
10 mL
-20 °C
Senza Rosso fenolo, No Phenol Red
Matrigel
Tumore Engelbreth-Holm-Swarm nel ratto
Titolo del prodotto
Corning™ Matrice Matrigel™ > 10 mL; Matrigel Matrix Phenol Red-Free, LDEV-Free