Learn More
Corning™ Provette per microcentrifuga
Codice prodotto. 10183901 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.5 ml
2 ml
Forma del fondo:
Conico
Profilo conico stabile
Cap Style:
Tappo a vite assemblato con O-ring in silicone
Tappo a vite, non assemblato
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 10183901
Marca: Corning™ 430915
Queste provette in polipropilene espressamente progettate proteggono i campioni sensibili e offrono maggiore prevenzione da perdite e contaminazioni. Le provette per microcentrifuga Corning™ resistono a forze fino a 20,000 x G.
Specially designed polypropylene tubes protect sensitive samples and provide added security against leakage and contamination. Corning™ Microcentrifuge Tubes withstand forces up to 20,000 x g.
  • Corning polypropylene microcentrifuge tubes feature screw caps that provide a tight secure seal.
  • Choice of attached cap with silicone O-Ring or unattached rim seal cap.
  • Withstands a maximum 20,000 RCF.
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cap Style Tappo a vite assemblato con O-ring in silicone
Colore chiusura Orange
Materiale chiusura Polypropylene
Capacità (sistema metrico) 2 ml
Colore Naturale
Materiale Polipropilene
N. per confezione 50/Pk.
Sterilità Sterile
Tipo di chiusura A vite
Forma del fondo Profilo conico stabile
RCF max 20000 xG
Product Type Microcentrifuge Tube