Learn More
Corning™ Provette per microcentrifuga
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.5 ml
2 ml
Forma del fondo:
Conico
Profilo conico stabile
Cap Style:
Tappo a vite assemblato con O-ring in silicone
Tappo a vite, non assemblato
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
Specially designed polypropylene tubes protect sensitive samples and provide added security against leakage and contamination. Corning™ Microcentrifuge Tubes withstand forces up to 20,000 x g.
- Corning polypropylene microcentrifuge tubes feature screw caps that provide a tight secure seal.
- Choice of attached cap with silicone O-Ring or unattached rim seal cap.
- Withstands a maximum 20,000 RCF.
- Sterile
Specifica
Specifica
| Cap Style | Tappo a vite, non assemblato |
| Colore chiusura | Orange |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Capacità (sistema metrico) | 2 ml |
| Colore | Naturale |
| Materiale | Polipropilene |
| N. per confezione | 50/Pk. |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo di chiusura | A vite |
| Forma del fondo | Profilo conico stabile |
| Vedi altri risultati |