Learn More
Corning™ Microspatole sterili
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Constructed of rigid nontoxic polystyrene to provide good chemical resistance to aqueous solutions. ™
Marca:  Corning™ 3012
Codice prodotto. 10068061
  • 157.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 10-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Corning spatulas are designed to save time and to provide contamination-free samples.
  • Eliminates the recycling and resterilizing necessary with reusable spatulas.
  • Available in five different configurations.
  • Microspatulas available in two configurations.
  • In confezione singola.
  • Antistatic.
  • Sterile.
  • RNase-/DNase-free.
  • Nonpyrogenic.
Order Info
Le confezioni singole sono state sottoposte a sterilizzazione per irraggiamento
Compliance
  • Certificato di apirogenicità
  • Conformità ai requisiti USP Classe VI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Sterile
Applicazioni di biologia molecolare, campioni liofilizzati e campionamento senza contaminazione
Cucchiaio a V a un’estremità, lama piatta rastremata sull’altra
15.2 cm
USP Classe VI, certificata apirogena, esente da RNasi e DNasi
Spatola, micro
5.98 in.
Polistirene
Documenti
Product Information
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto33024025 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data25/03/2025 Catalog Number3012
Numero di lotto32723033 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data01/11/2024 Catalog Number3012
Numero di lotto26223029 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/12/2023 Catalog Number3012
Numero di lotto23323023 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data25/10/2023 Catalog Number3012
Numero di lotto01023064 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data27/06/2023 Catalog Number3012
Titolo del prodotto
Corning™ Microspatole sterili > Microspatula, Tapered End/Scoop