Learn More
Corning™ Agitatore con piastra riscaldante PC-420D con display digitale
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10756065 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10756065
Marca: Corning™ 6796420D
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stirring Range: 60 to 1150 rpm, Shape: Rectangle, Size: 5 x 7 in., Plug Type: EU/UK-Style
Corning digital Hotplates, stirrers, and stirring Hotplates are made with the same durability and quality Corning has been putting into Pyroceram™ top products since 1964. All models include a Pyroceram top and a two-year warranty.
  • Twin display stirring Hotplate shows both temperature and stirring speed on separate digital displays to ensure accuracy. Accuracy within ±2°C and stirring speeds at ±5% of the speed setting you choose
  • Digital displays indicate when set temperature and stirring speeds are reached
  • Safety indicators – power button and hot top indicators warn if unit is plugged in or is too hot to touch
  • Angled front panel and large knobs minimize damage from spills
  • PC-400D/410D/420D top plate size: 5 x 7 in. (12.7 x 17.8 cm)
  • PC-600D/610D/620D top plate size: 10 x 10 in. (25.4 x 25.4 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale piastra superiore Vetroceramica
Tensione 230 V
Include Built in Mount For an Optional 457 mm Support Rod, BS 1363A and CEE7-7 Plugs
Specifiche di sicurezza LED 'HOT TOP' icon
Tipo di unità di controllo Digital
Modello PC-420D
Lunghezza (sistema imperiale) 11 in.
Size 5 x 7 in.
Altezza (sistema metrico) 10.8 cm
Temperatura (sistema metrico) Ambient to 550°C
Altezza (sistema imperiale) 4.25 in.
Frequenza 50 Hz
Larghezza (sistema metrico) 10.79 cm
Amperaggio 3.1 A
Lunghezza (sistema metrico) 28 cm
Larghezza (sistema imperiale) 7.75 in.
Wattage 3.1 w
Peso (sistema imperiale) 9.5 lb.
Peso (sistema metrico) 4.3 kg
Tipo Stirring Hotplate
Forma Rectangle
Tipo di spina EU
N. di posizioni 1
Stirring Range 60 to 1150 rpm