Learn More
Corning™ Plain Microscope Slides
Precleaned, ready to use
Marca:  Corning™ 2947-75X25
Codice prodotto. 11353805
  • 380.47€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 12-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Made from soda lime glass
  • Slides thickness: 0.9 to 1.10 mm
  • Nonsterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
25 mm
10
Non-sterile
0.9 to 1.1 mm
75 mm
5
Glass
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Corning™ Plain Microscope Slides > 75 x 25 mm