Learn More
Corning™ Plain Reusable Short Stem Plastic Funnels
Durable polypropylene funnels are translucent and allow safe and easy transfers of solids or liquids from one vessel to another.
Marca: Corning™ 6120P-50
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Allows safe and easy transfer of solids or liquids from one vessel to another.
Specifica
7 mm | |
85 mm | |
43 mm |
Polypropylene | |
Constructed of durable translucent Polypropylene |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Titolo del prodotto
Corning™ Plain Reusable Short Stem Plastic Funnels > 50 mm