Learn More
Falcon™ Pipette di trasferimento monouso in plastica
BIOPHARMA
Monopezzo in polietilene molto durevole
95.18€ - 114.27€
Specifica
Materiale PE (polietilene)
Graduato
Graduazioni 1, 2 ml
Volume (sistema metrico) 3 ml
Lunghezza (sistema metrico) 15.2 cm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
10736841
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Falcon™
357524
Non sterile
95.18€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10222521
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Falcon™
357575
Sterile
114.27€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Monopezzo in polietilene molto durevole
Una singola pressione consente di estrarre 3 ml in questa pipetta di trasferimento da 6 in.. La dimensione ridotta del puntale garantisce gocce di dimensioni costanti.
  • Polietilene
  • Graduazioni a 1 ml e 2 ml
  • Lunghezza: 6 pollici (15.2 cm)
  • Capacità: 3 ml
  • Prodotto disponibile in versione sterile e non sterile
Specifica
Specifica
PE (polietilene)
1, 2 ml
15.2 cm
3 ml
Pipetta per trasferimento Falcon™
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Falcon™ Pipette di trasferimento monouso in plastica