Learn More
Corning™ Matracci di Erlenmeyer in policarbonato da 5 l
In policarbonato USP Classe VI non citotossico per garantire la trasparenza ottica e la resistenza meccanica. Le fiasche di Erlenmayer in policarbonato Corning™ da 5 litri sono pronte all'uso per un'efficiente scalabilità di colture a sospensione con ingombro ottimale.
549.00€ - 571.07€
Specifica
Colore chiusura | Arancione |
---|---|
Materiale chiusura | Polipropilene |
Descrizione | Filettato |
Capacità (sistema metrico) | 5 l |
Materiale | Policarbonato |
Codice del prodotto | Marca | Forma del fondo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Forma del fondo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15320591
![]() ![]() |
Corning™
431684 |
Con frangiflutti |
571.07€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
15397230
![]() ![]() |
Corning™
431685 |
Liscio |
549.00€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
- Disponibili con fondi dotati di frangiflutti o piatti
- Graduazioni stampate per la precisione
- Tappo di sfiato non autoclavabile in polipropilene USP Classe VI, esente da metalli pesanti
- Tappo grande per scambio gassoso continuo, garantisce la sterilità e impedisce le perdite
- Certificato di apirogenicità e assenza di RNasi/DNasi
- Livello di sicurezza sterilità (SAL) di 10-6
- Ideale per applicazioni e stoccaggio di colture per agitatori
Sterilizzabile in autoclave una volta a 121°C, 15psi per 20 minuti (l'autoclavaggio ripetuto indebolisce la fiasca ed è sconsigliato).
Specifica
Arancione | |
Filettato | |
Policarbonato | |
Sì | |
Tappo: Con sfiato |
Polipropilene | |
5 l | |
Sì | |
Sì |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.