Learn More
Corning™ Cuscinetti per provetta da centrifuga in polieterimide
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
Materiale:
Polieterimmide
Polipropilene
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
Corning™ polyetherimide centrifuge tube cushions provide the necessary support during centrifugation to prevent these large capacity tubes from collapsing. Please check our Technical Information Listing for information on the physical and chemical properties of Corning plastic centrifuge tubes as well as important suggestions for safe use.
Specifica
Specifica
| Colore | Grigio |
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Materiale | Polipropilene |
| Da utilizzare con | Provette per centrifuga Corning 250 ml |
| N. per custodia | 6 |
| N. per confezione | 1 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Forma | Conico |
| Capacità (sistema imperiale) | 16.9 oz. |
| Forma del fondo | Conico |
| Vedi altri risultati |