Learn More
Corning™ Polyethylene Lids for Graduated Disposable Polypropylene Beakers
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
02-540-11 250 mL Graduated Disposable Polypropylene Beakers
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
These replacement snap-on polyethylene lids fit on the Corning™ 250 mL containers (Nos. 430179 and 430180) and are nonpyrogenic
Specifica
Specifica
| Materiale | HDPE |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 02-540-11 250 mL Graduated Disposable Polypropylene Beakers |
| Quantità | 500/Cs. |
| Sterilità | Sterile |
| Certificazione/Conformità | Non-pyrogenic |
| Stile | Snap-on Lid |