Learn More
Corning™ Piastre in polipropilene
In polipropilene, per garantire la massima visibilità e un'elevata resistenza chimica. Le piastre in polipropilene Corning™ sono la scelta ideale per il trasporto e la conservazione a lungo termine.
Marca: Corning™ 3656
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.73480kg
Descrizione
Corning polypropylene microplates offer both small volume and large volume (blocks) well formats to meet assay and storage requirements.
- Flat, round, or V-shaped well bottom
- Features uniform skirt heights for greater robotic gripping surface
- Solvent resistant polypropylene provides compatibility with many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
- RNase-/DNase-free
- Available sterile or nonsterile
Specifica
Standard | |
16 x 24 | |
Polipropilene | |
Sterile | |
Round | |
100/Cs. | |
100/Cs. |
Without Lid | |
Trasparente | |
384 | |
Non-treated | |
Trasporto e conservazione a lungo termine | |
25/Pk. |