Learn More
Corning™ Piastre in polipropilene
In polipropilene, per garantire la massima visibilità e un'elevata resistenza chimica. Le piastre in polipropilene Corning™ sono la scelta ideale per il trasporto e la conservazione a lungo termine.
334.77€ - 570.91€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Coperchio | Without Lid |
Colore | Trasparente |
Materiale | Polipropilene |
Trattamento superficiale | Non-treated |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | No. of Wells | Matrice | Forma pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | No. of Wells | Matrice | Forma pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10218481
|
Corning™
3363 |
Non sterile | 96 | 8 x 12 | Conical Bottom (V-well) |
334.77€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10035281
|
Corning™
3364 |
Non-sterile | 96 | 8 x 12 | Flat Bottom (F-well) |
334.77€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10256141
|
Corning™
3656 |
Sterile | 384 | 16 x 24 | Round |
570.91€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10748592
|
Corning™
3359 |
Sterile | 96 | 8 x 12 | Round |
380.15€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10584391
|
Corning™
3657 |
Non-sterile | 384 | 16 x 24 | Round |
544.06€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10022491
|
Corning™
3357 |
Sterile | 96 | 8 x 12 | Conical Bottom (V-well) |
385.82€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10650356
|
Corning™
3365 |
Non-sterile | 96 | 8 x 12 | Round |
334.77€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Disponibili nei formati a 96 e 384 pozzetti
- Progettate per l'automazione con pareti rigide e piatte, ingombro a norma di settore
- Fabbricate nel rispetto delle tolleranze dimensionali in uno stabilimento con registrazione ISO 9002
Order Info
Tenuta con Storage Mat III (venduta separatamente).
Specifica
Standard | |
Trasparente | |
Non-treated | |
100/Cs. | |
100/Cs. |
Without Lid | |
Polipropilene | |
Trasporto e conservazione a lungo termine | |
25/Pk. |