Learn More
Corning™ Piastre in polipropilene
In polipropilene, per garantire la massima visibilità e un'elevata resistenza chimica. Le piastre in polipropilene Corning™ sono la scelta ideale per il trasporto e la conservazione a lungo termine.
Marca: Corning™ 3364
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Corning polypropylene microplates offer both small volume and large volume (blocks) well formats to meet assay and storage requirements.
- Flat, round, or V-shaped well bottom
- Features uniform skirt heights for greater robotic gripping surface
- Solvent resistant polypropylene provides compatibility with many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
- RNase-/DNase-free
- Available sterile or nonsterile
Order Info
Tenuta con Storage Mat III (venduta separatamente).
Specifica
Standard | |
8 x 12 | |
Polypropylene | |
Non-sterile | |
Flat Bottom (F-well) | |
100/Cs. | |
100/Cs. |
Without Lid | |
Clear | |
96 | |
Non-treated | |
Transport and longterm storage | |
25/Pk. |