Learn More
Corning™ Piastre piene in polistirene da 384 pozzetti
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Trattamento superficiale:
High Binding
Non trattata
Coperchio:
With Lid
Without Lid
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Coperchio | With Lid |
| Area di coltura | 0.06 cm2 |
| Matrice | 16 x 24 |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polystyrene |
| No. of Wells | 384 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 20 to 80 μL |
| Sterilità | Sterile |
| Trattamento superficiale | Non trattata |
| Vedi altri risultati |