Learn More
Corning™ 96-Well, Poly-D Lysine-Treated, Flat-Bottom Microplate
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Colore:
White, Clear Bottom
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Coperchio | With Lid |
| Area di coltura | 0.32 cm2 |
| Matrice | 8 x 12 |
| Colore | White, Clear Bottom |
| Materiale | Polystyrene |
| No. of Wells | 96 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 75 to 200 μL |
| Sterilità | Sterile |
| Trattamento superficiale | Poly-D-Lysine |
| Vedi altri risultati |