Learn More
Corning™ Piastre per colture cellulari Primaria™ Multiwell™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10196990 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Conteggio pozzetti:
6
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 10196990
Marca: Corning™ 353846
Edge
Features a surface treatment that is a permanent, stable modification of the polystyrene surface incorporating a mixture of anionic and cationic functional groups. Corning™ Primaria™ Cell Culture Multiwell™ Plates feature a flat bottom with low evaporation lid.
  • Unique nitrogen-containing tissue culture surface chemistry
  • Improves attachment, spreading, and growth for many primary cells or cell lines
  • Crystal-grade polystyrene modified by proprietary vacuum-gas plasma treatment process
  • Stable, permanent surface modification
  • Optically clear
  • No special storage required
  • Samples from each lot of Corning Primaria products are analyzed by Electron Scanning for Chemical Analysis (ESCA)
  • Packaged in red color-coded, peel-open, medical-style packages
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Nonpyrogenic tested to less than 0.1 EU/mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Matrice 2 x 3
Colore chiusura Clear
Chiusura inclusa Yes
Materiale chiusura Polystyrene
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 15.5 ml
Colore Trasparente
Area di coltura 9.6 cm2
Materiale Polistirene
Forma Rectangular
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Primaria
Tipo Micropiastra multipozzetto a 6 pozzetti per colture cellulari
Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 1.5 a 2.2 ml
Conteggio pozzetti 6
Da utilizzare con (applicazione) Per la crescita di un’ampia varietà di cellule primarie che crescono con difficoltà sulle tradizionali superfici delle colture per tessuti standard a carica negativa
Include Lid
N. per custodia 50/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Imballaggio Individually Wrapped
Quantità 50/Cs.
Lunghezza (sistema metrico) 127.63 mm
Larghezza (sistema metrico) 85.47 mm
Altezza (sistema metrico) 21.43 mm