Learn More
Corning™ Fiasche per colture di tessuti Primaria™
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
250 mL
Area di coltura:
75 cm2
Tipo di chiusura:
Con sfiato
Plug Seal
Vented
Stile collo:
Canted
Inclinato
Straight
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
Descrizione
- Unique nitrogen-containing tissue culture surface chemistry
- Improves attachment, spreading, and growth for many primary cells or cell lines
- Crystal-grade polystyrene modified by proprietary vacuum-gas plasma treatment process
- Stable, permanent surface modification
- Optically clear
- No special storage required
- Samples from each lot of Corning Primaria products are analyzed by Electron Scanning for Chemical Analysis (ESCA)
- Packaged in red color-coded, peel-open, medical-style packages
- Sterilized by gamma irradiation
- Nonpyrogenic tested to less than 0.1 EU/mL
Order Info
20 fiasche più piccole imballate per custodia in confezioni da 200 (08-772-45 in confezioni da 100); cinque fiasche più grandi imballate in confezioni da 100
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Blue |
| Materiale chiusura | Phenolic |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Polystyrene |
| Stile collo | Canted |
| N. per custodia | 200/Cs. |
| N. per confezione | 20/Pk. |
| Forma | Rectangular |
| Sterilità | Sterile |
| Forma del fondo | Rectangular |
| Vedi altri risultati |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.