Learn More
Corning™ Fiasche per colture di tessuti Primaria™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10613672 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
250 mL
Area di coltura:
75 cm2
Tipo di chiusura:
Con sfiato
Plug Seal
Vented
Stile collo:
Canted
Inclinato
Straight
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
Codice prodotto. 10613672
Marca: Corning™ 353808
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Migliore adesione, distribuzione e crescita di molte cellule primarie e linee cellulari. Le fiasche per colture di tessuti Corning™ Primaria™ sono adatte per la crescita di cellule che crescono difficilmente sulle superfici di coltura di tessuti standard in genere caricate negativamente—tra cui cellule tumorali, cellule endoteliali ed epatociti.
  • Unique nitrogen-containing tissue culture surface chemistry
  • Improves attachment, spreading, and growth for many primary cells or cell lines
  • Crystal-grade polystyrene modified by proprietary vacuum-gas plasma treatment process
  • Stable, permanent surface modification
  • Optically clear
  • No special storage required
  • Samples from each lot of Corning Primaria products are analyzed by Electron Scanning for Chemical Analysis (ESCA)
  • Packaged in red color-coded, peel-open, medical-style packages
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Nonpyrogenic tested to less than 0.1 EU/mL
Order Info
20 fiasche più piccole imballate per custodia in confezioni da 200 (08-772-45 in confezioni da 100); cinque fiasche più grandi imballate in confezioni da 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Blue
Materiale chiusura Phenolic
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Polystyrene
Stile collo Canted
N. per custodia 100/Cs.
N. per confezione 20/Pk.
Forma Rectangular
Sterilità Sterile
Forma del fondo Rectangular
Tipo di chiusura Vented
Area di coltura
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.