Learn More
Corning™ Snap-Seal Disposable Plastic Sample Containers
Codice prodotto. 10176143 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
13 mL
45 mL
120 mL
240 mL
300 mL
Diametro (sistema metrico):
16 mm
30 mm
45 mm
63 mm
68 mm
80 mm
Altezza (sistema metrico):
52 mm
75 mm
84 mm
91 mm
94 mm
112 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 400
pezzi 500
Codice prodotto. 10176143
Marca: Corning™ 17305X
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed for a wide variety of applications and provide a reliable leak-tight seal when closed properly
Designed for a wide variety of applications, these containers provide a reliable leak-tight seal when closed properly. The Snap-Seal locking device keeps the cap closed and secure. The specially designed hinged cap stays in place in use, reducing the chance of sample contamination. The ­con­­tainers are made of recyclable polypropylene, in a translucent style for normal usage. The containers are graduated in both milliliters and ounces, and the cap has a rough surface for marking.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Graduated Yes
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema imperiale) 0.45 oz.
Capacità (sistema metrico) 13 mL
Colore chiusura Natural
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Hinged Snap Cap
Colore Translucent
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Altezza (sistema metrico) 94 mm
N. per custodia 500/Cs.
N. per confezione 500/Pk.