Learn More
Corning™ Sterile Spatulas, Round end
BIOPHARMA
In polistirene atossico rigido per garantire buona resistenza chimica alle soluzioni acquose. Le spatole sterili Corning™ rappresentano una soluzione ideale per le applicazioni di biologia molecolare, campioni liofilizzati e campionamento senza contaminazioni.
Marca:  Corning™ 3005
Codice prodotto. 10584712
  • 279.43€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Monouso
  • Esenti da RNasi/DNasi
  • Antistatiche, apirogene
  • Sterilizzazione per irraggiamento, confezionate singolarmente
  • Conformi ai requisiti USP Classe VI
Order Info
Le confezioni singole sono state sottoposte a sterilizzazione per irraggiamento
Compliance
Certificato di apirogenicità
Conformità ai requisiti USP Classe VI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Sterile
Applicazioni di biologia molecolare, campioni liofilizzati e campionamento senza contaminazione
Lama arrotondata a un’estremità, cucchiaio rotondo più grande sull’altra
24.76 cm
USP Classe VI, certificate apirogene, esenti da RNasi e DNasi
Spatola
9.75 pollici
Polistirene