Learn More
Corning™ Matracci per coltura cellulare T75 a U
Per migliorare le potenzialità d'impiego mantenendo lo stesso ambiente di crescita cellulare dei design precedenti. Le fiasche per colture cellulari a U Corning™ hanno una forma ergonomica con numero di spigoli ridotto, per un miglior raschiamento delle cellule e l'uso con una pipetta di dimensioni maggiori.
Marca: Corning™ 430641U
Descrizione
- Cap Style: Available with Vented, Phenolic, or Plug Seal cap
- 75 cm2 cell growth area
- Fewer corners for easier scraping
- Easier grip with better access to the cap
- Tissue culture-treated surface
- Nonpyrogenic
- Resin meets USP Class VI specifications
- Sterile to SAL 10-6
- 100% leak tested
- BSE/TSE compliant
- Canted neck
- Molded-in graduations for volumetric measurement estimation
- Optional pipet removal of liquid via the pipet divot
- Access for up to 50mL pipets
- Stable stacking design
- USP Class VI polystyrene
- Manufactured in compliance with cGMP standards
Specifica
9.2 oz. | |
Polistirene | |
Numeri di lotto per una facile tracciabilità | |
Rettangolare | |
Sì | |
Tappo con sfiato |
275 ml | |
Coltura cellulare | |
Inclinato | |
Tissue Culture Treated | |
Sì | |
75 cm2 |
I prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca. Non destinati all'uso nell'ambito di procedure diagnostiche o terapeutiche.